Learn More
Fisherbrand™ 120 - Termostato agitador digital de uso general con bomba integrada y baño de acero inoxidable
Código de producto. 17265566 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 × 330 × 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Intervalo de temperatura:
5° C a 120° C
De 15 °C a 120 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Intervalo de temperatura Tamaño de la unidad
17265566 38 L 730 x 333 x 450 mm 5° C a 120° C cada uno
17275566 5 L 330 x 180 x 395 mm De 15 °C a 120 °C cada uno
17235566 12 L 360 x 330 x 395 mm 5° C a 120° C cada uno
17245566 18 L 540 × 330 × 395 mm 5° C a 120° C cada uno
17255566 26 L 540 x 330 x 405 mm 5° C a 120° C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17265566
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Termostato y depósito versátiles de gama media con especificaciones completas que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones para el control de temperatura de precisión.
Incorpora la optimización de control inteligente TM (ICO) para el control de temperatura PID inteligente adaptativo.
  • Estabilidad:± 0,05° C
  • Pantalla LED clara y brillante de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva con dial y dos botones de función
  • Modelo disponible con o sin pinza en T
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Desconexión de sobrecalentamiento ajustable
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • Bomba integrada para la circulación externa
  • Los accesorios, incluidas las tapas, las rejillas y los refrigeradores de inmersión, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacidad (imperial) 10 gal
Capacidad (métrico) 38 L
Tipo de condensador Refrigerada por aire
Capacidad de refrigeración -15° C (con enfriador de inmersión)
Caudal 16 l/min.
Intervalo de temperatura 5° C a 120° C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Circulación externa Sí
Incluye Depósito de acero inoxidable de 38 L
Material Acero inoxidable
Presión máxima 210 mbar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 730 x 333 x 450 mm
Tensión 220/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.