Learn More
Heidolph™ Sensor de acero inoxidable para agitador magnético EKT Hei-Con
Tienda Heidolph Instruments ProductosDescripción
- Para su uso con el agitador magnético EKT Hei-Con
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 1400 rpm |
| Pantalla | Digital |
| Diámetro (imperial) | 0.1 in. |
| Diámetro (métrico) | 3,5 mm |
| Altura (imperial) | 8.3 in. |
| Altura (métrico) | 210 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core |
| Incluye | Cable y sensor de temperatura de acero inoxidable |
| Modelo | EKT Hei-Con |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -80°C to +350°C |
| Mostrar más |