Learn More
Grant Instruments™ Calentador y enfriador de bloque seco digital. De -3 °C a +150 °C, Reino Unido
Código de producto. 17755009
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de bloques:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de bloques Tamaño de la unidad
17755009 2 cada uno
1 options
Código de producto. 17755009 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor CH3150 UK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00€
    1752.03€ / paquete de 1
    Ahorro 92.97€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El sistema de calentamiento y enfriamiento de bloque seco Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 está especialmente diseñado para termoestabilizar materiales a temperaturas de – °3 C a +°150 C según métodos de análisis.
El sistema de calefacción y refrigeración de bloque seco CH3-150 Combitherm-2 de Grant-bio está especialmente diseñado para termoestabilizar materiales a temperaturas de –3 °C a +150 °C según los métodos de análisis.
  • Estabilidad: 0,1 ºC
  • Bloques de calefacción y refrigeración regulados independientemente en la misma unidad
  • Temporizador digital con alarma sonora: De 1 min a 99 h 59 min (incremento de 1 min)
  • Programas ajustables por el usuario (temperatura y tiempo): 16 (calefacción) + 16 (refrigeración)
  • Control digital de temperatura para una precisión óptima
  • Función de calibración de temperatura
  • Tapa protectora
CH3-150 tiene siete bloques intercambiables disponibles. Bloques a medida disponibles bajo pedido.
Aplicaciones:
Ciencias de la vida: enzimas de restricción de almacenamiento, desplazamiento de la mella (nick translation), reacciones de ligadura, digestiones de restricción, solubilización de proteínas para PAGE, incubación en caliente de tubos de microcentrífuga para hibridación, reacciones enzimáticas y desactivaciones
Refrigeración clínica de muestras de sangre antes de las pruebas de coagulación, derivatización de acilcarnitinas, pruebas de látex MRSA y PBP2, lavado/medios de calentamiento utilizados en la recuperación de óvulos, fertilidad para mantener los tubos de ensayo a la temperatura correcta durante la recolección de óvulos
Incubación de muestras a temperaturas establecidas, bloque de calentamiento para hervir soluciones en tubos
Ciencias de la vida: digestión de células, extracción de ADN/ARN, etapa posterior de limpieza y secado de PCT, ebullición de muestras de proteínas/ARN de ADN in vitro, incubación de reacciones/digestiones in vitro, extracción de ADN para análisis de PCR en tiempo real, desnaturalización de ácidos nucleicos muestras de ácidos y proteínas
Digestión industrial de muestras ambientales para análisis de demanda química de oxígeno, digestiones de suelos, mantenimiento de temperaturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Descripción Calentador y enfriador de bloque seco digital
Admite Bloques B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 y B23-1,5
Tipo de tapón Reino Unido
Intervalo de temperatura (métrico) De -3 °C a +20 °C
Tipo Calentador y enfriador de bloque seco digital
Pantalla Sí
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Temporizador De 1 min a 99 h 59 min (incrementos de 1 min.)
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 43 cm
Anchura (métrico) 295 mm
Altura (métrico) 35 cm
Fondo (métrico) 285 mm
Peso con embalaje (métrico) 7 kg
Peso (métrico) 5,6 kg
Tensión 230 V
Vataje 430 W
Amperaje 1,8 A