Learn More
Grant Instruments™ Calentador y enfriador de bloque seco digital. De -3 °C a +150 °C, UE
Beschreibung
- Estabilidad: 0,1 ºC
- Bloques de calefacción y refrigeración regulados independientemente en la misma unidad
- Temporizador digital con alarma sonora: De 1 min a 99 h 59 min (incremento de 1 min)
- Programas ajustables por el usuario (temperatura y tiempo): 16 (calefacción) + 16 (refrigeración)
- Control digital de temperatura para una precisión óptima
- Función de calibración de temperatura
- Tapa protectora
CH3-150 tiene siete bloques intercambiables disponibles. Bloques a medida disponibles bajo pedido.
Aplicaciones:
Ciencias de la vida: enzimas de restricción de almacenamiento, desplazamiento de la mella (nick translation), reacciones de ligadura, digestiones de restricción, solubilización de proteínas para PAGE, incubación en caliente de tubos de microcentrífuga para hibridación, reacciones enzimáticas y desactivaciones
Refrigeración clínica de muestras de sangre antes de las pruebas de coagulación, derivatización de acilcarnitinas, pruebas de látex MRSA y PBP2, lavado/medios de calentamiento utilizados en la recuperación de óvulos, fertilidad para mantener los tubos de ensayo a la temperatura correcta durante la recolección de óvulos
Incubación de muestras a temperaturas establecidas, bloque de calentamiento para hervir soluciones en tubos
Ciencias de la vida: digestión de células, extracción de ADN/ARN, etapa posterior de limpieza y secado de PCT, ebullición de muestras de proteínas/ARN de ADN in vitro, incubación de reacciones/digestiones in vitro, extracción de ADN para análisis de PCR en tiempo real, desnaturalización de ácidos nucleicos muestras de ácidos y proteínas
Digestión industrial de muestras ambientales para análisis de demanda química de oxígeno, digestiones de suelos, mantenimiento de temperaturas.
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Descripción | Calentador y enfriador de bloque seco digital |
| Admite | Bloques B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 y B23-1,5 |
| Tipo de tapón | UE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -3 °C a +20 °C |
| Tipo | Calentador y enfriador de bloque seco digital |
| Pantalla | Sí |
| Modelo | CH3-150 EU |
| N.º de bloques | 2 |
| Cantidad | 1 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.