Learn More
TFA Dostmann™ Termohigrómetro digital para interiores y exteriores
Código de producto. 11808262
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +60 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11808262 De -10 °C a +60 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11808262 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 30.5013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la monitorización simultánea de climas interiores y exteriores.
  • Control de la temperatura y la humedad tanto en interiores como en exteriores.
  • Medición de los valores exteriores a través del sensor de cable.
  • Valores máx./mín.
  • Montaje en pared o independiente.
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 10 al 99 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Batería, tipo 1 AAA de 1,5 V.
Tipo de pantalla Digital
Sensores Sensor de cable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 102 x 21 x 110 mm
Peso (métrico) 144 g
Tensión 1,5 V
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de interiores y exteriores
Incluye Termohigrómetro, 1 pila AAA de 1,5 V, manual de instrucciones
Certificaciones/conformidad CE, EK-EL