Learn More
VELP Scientifica Dispersor digital OV 625
Código de producto. 17871177 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador digital
Sistema de dispersión digital, Sistema dispersor digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17871177 Dispensador digital cada uno
17831187 Sistema de dispersión digital, Sistema dispersor digital cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17871177 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F20900470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1132.68€ / paquete de 1
    Ahorro 277.32€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Potente dispersor digital diseñado para garantizar el máximo nivel de reproducibilidad, precisión y alta fuerza de cizallamiento para una rápida homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla a alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.
DISPERSOR SIMPLEMENTE POTENTE
  • Rango de velocidad de 3.000 a 25.000 RPM , trabajando a alta velocidad circunferencial
  • Rango de volumen de 0,2 mL a 2,5 L
  • Maneja muestras de hasta 5.000 megapascal-segundo de viscosidad.
INTUITIVO Y FÁCIL DE OPERAR
  • La pantalla digital brillante e intuitiva y la cómoda perilla giratoria permiten un ajuste electrónico preciso de la velocidad.
  • Instalación rápida y sencilla de la herramienta de dispersión
  • Diseño innovador para una experiencia de usuario optimizada
SEGURO Y RESISTENTE
  • Varias funciones de seguridad, como el arranque suave, la protección contra sobrecarga del motor y las alarmas de sobretemperatura, garantizan la máxima seguridad en las operaciones diarias.
  • Una carcasa resistente y robusta protege las partes electrónicas internas y garantiza que el instrumento funcione incluso en las aplicaciones más desafiantes.
  • Los materiales de construcción de primera calidad garantizan excelentes propiedades mecánicas y resistencia química.
Especificaciones
Velocidad De 3000 a 25.000 rpm
Tensión 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 92 x 280 x 130 mm
Material Tecnopolímero de aluminio
Certificaciones/conformidad CE, CB, cNus
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla de alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.
Para utilizar con (equipo) Herramientas de dispersión y mini soporte H
Incluye Dispersor digital OV 625
Nivel de ruido 75 dBa
Temporizador N.º
Peso (métrico) 2.4 kg
Tipo de producto Dispensador digital
Frecuencia De 50 a 60 Hz