Learn More
TFA Dostmann Temporizador digital de cuenta regresiva con cronómetro y despertador
Código de producto. 17941322
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17941322 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17941322 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2051.02
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El temporizador de cuenta regresiva digital con cronómetro y despertador tiene una duración de 99 horas. 59 min. y 59 seg. o puedes utilizar el temporizador digital como despertador y mostrar la hora. Puede elegir entre 2 niveles de volumen o modo silencioso con una luz de advertencia LED para su señal de alarma.
Todo lo que es útil y universalmente aplicable en la vida cotidiana es práctico. – Me gusta este temporizador digital con cronómetro y despertador. Ya sea que desee establecer la cuenta regresiva para sus filetes, recordar a sus hijos los tiempos de juego y estudio o cronometrar reuniones, puede controlar y utilizar intuitivamente su función de temporizador y alarma.
Con una duración de 99 h 59 min y 59 s, también es adecuado para mediciones más largas. – o puede utilizar el temporizador digital como despertador y mostrar la hora. Puede elegir entre 2 niveles de volumen o modo silencioso con una luz de advertencia LED para su señal de alarma.
Ideal para la oficina, exámenes o sesiones de estudio en la biblioteca. Puedes fijar el temporizador directamente a tu frigorífico con su imán, fijarlo a la pared con el lazo para colgarlo o colocarlo en tu mesita de noche o escritorio utilizando su soporte plegable. Dos pilas AAA estándar (no incluidas) alimentan este reloj despertador, lo que lo hace flexible en su uso. Incluso puedes llevarlo contigo cuando acampes.
  • Temporizador de cuenta ascendente y descendente
  • Hora con despertador
  • 2 niveles de volumen o luz de alarma LED
  • Visualización del tiempo transcurrido
  • Hasta 99 h/59 min/59 s
  • Con imán de montaje, soporte y gancho para colgar.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 99 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro/visible
Pantalla LCD
Batería, tipo 2 pilas AAA de 1,5 V
Color Blanco
Peso (métrico) 79 g