Learn More
TFA Dostmann Temporizador digital de cuenta regresiva con cronómetro y despertador
Código de producto. 17941312
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
17941312 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 17941312 Proveedor TFA Dostmann N.º de proveedor 38.2052.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.84€
    12.20€ / paquete de 1
    Ahorro 2.64€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El temporizador de cuenta regresiva digital con cronómetro y despertador tiene un tamaño práctico, un marco de silicona antideslizante y una pantalla grande. Cuando se alcance el tiempo establecido, recibirás una alerta. Puede seleccionar vibración, una luz intermitente, un sonido de alarma o el modo silencioso.
Hervir el huevo perfecto en 5 minutos, superar tu mejor tiempo personal en un deporte o levantarse de la cama a tiempo por la mañana: El temporizador digital con cronómetro y función de alarma de TFA hace que todo esto sea posible. Su práctico tamaño y su marco de silicona antideslizante lo convierten en el compañero ideal para el día a día. Gracias a su gran pantalla podrás tener a la vista la hora en cualquier situación. Cuando se alcance el tiempo establecido, se le avisará mediante una luz intermitente. También puedes seleccionar vibración, sonido de alarma o modo silencioso. – Ideal para la oficina, exámenes o sesiones de estudio en la biblioteca. Con este dispositivo podrás medir tiempos de hasta 23 h 59 min y 59 s.
Puedes fijar el temporizador directamente a tu refrigerador con el imán, colocarlo en tu mesa de noche o escritorio con el soporte plegable o colocar un cordón en el lazo del cable para tener siempre este útil dispositivo a mano. Dos pilas AAA estándar (no incluidas) alimentan el temporizador, lo que hace que su uso sea flexible. Incluso puedes llevarlo contigo cuando acampes.
  • Temporizador y cronómetro
  • Hora con alarma
  • Sonido de alarma, vibración y luz intermitente.
  • Hasta 23 h/59 min/59 s
  • Marco de silicona antideslizante
  • Con imán, soporte y orificio para cordones.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador digital
Intervalo de tiempo 23 h 59 min, 59 s
Alarms Audible/Visible/Vibración
Pantalla LCD
Batería, tipo 2 pilas AAA de 1,5 V
Color Blanco
Peso (métrico) 69 g