Learn More
Fisherbrand™ Rotador digital de cultivo de tejidos Cel-Gro
Código de producto. 17467632 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 1 a 70 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
17467632 De 1 a 70 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 17467632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00€
    1990.00€ / paquete de 1
    Ahorro 200.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro dispone de un motor sin escobillas ni mantenimiento que proporciona un movimiento giratorio suave para unos resultados óptimos.Cuenta con una pantalla digital y una configuración precisa del contr
  • Pantalla digital con visualización de velocidad y tiempo
  • Velocidades que van desde  5 a 70 rpm
  • Velocidades precisas a   ±1 rpm
  • Ángulo de balanceo  ajustable de 95  a 180°
  • Capacidad de  carga de hasta 5 kg.
  • Rango del  temporizador de  0 a 9999 min.
  • Los  tambores rotatorios de múltiples tamaños se  adaptan a diferentes tamaños de tubos (el tambor rotatorio se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 1 a 70 rpm
Requisitos eléctricos CA 100 V ∼ 240 V
Tensión 100/240 V
Amperaje 0,2A
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Diámetro máx. de la botella (métrico) 30 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in)
Peso con embalaje (imperial) 26,0 lb
Peso con embalaje (métrico) 11,8 kg
Exactitud ± 1 rpm
Alarmas Sonoro
Modelo Rotador digital para cultivo de tejidos Cel-Gro
Pantalla Digital
Rango de humedad Del 20 al 85 % de humedad relativa
Incluye Sólo equipo
Intervalo del temporizador De 0 a 9999 min
Garantía y oferta de servicio 2 años