Learn More
Bochem™ Calibres digitales
Código de producto. 10711961
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10711961 150 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10711961 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12116
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Fabricado con acero inoxidable. Los calibres digitales BOCHEM™ tienen un alto grado de precisión.
  • Pantalla LCD de 5 dígitos
  • Precisión: +/- 0,03 mm
  • Resolución: 0,01 mm
  • Conversión mm/pulg
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Cantidad 1 unidad