Learn More
Mitutoyo™ Digimatic DMX-1 D-Sub9 Serial Interface Connector
Código de producto. 11766684
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Interfaz serie DMX-1 D-SUB9
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11766684 Interfaz serie DMX-1 D-SUB9 cada uno
1 options
Código de producto. 11766684 Proveedor Mitutoyo™ N.º de proveedor 011216
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microcontrolled D-SUB9 cable serial interface for connecting a single measurement device via the RS-232C computer interface. Mitutoyo™ Digimatic DMX-1 D-SUB9 Serial Interface Connector requires no power supply.
  • Microcontrolled interface
  • Connects a single measurment device, with Digimatic output, to an RS-232C computer interface.
  • Easily connects to a computer's RS-232C serial port.
  • No external power supply is needed, as the small level of power needed is supplied by the handshake lines RTS and DTR.
Especificaciones
Tipo de producto Interfaz serie DMX-1 D-SUB9
Para utilizar con (equipo) Computer/measurement device
Longitud (métrico) 62 mm