Learn More
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ USB Registradores de datos de temperatura y temperatura/HR
Descripción
- Cada Digi-Sense El registrador de datos viene listo para el usuario con software, clip de montaje e instrucciones fáciles de seguir.
- Las aplicaciones previstas incluyen el control de productos farmacéuticos y alimentarios.& Entornos de bebidas, almacenamiento y oficinas, museos, laboratorios y transporte.
- La facilidad de uso y la asequibilidad hacen que estos instrumentos sean ideales para cualquier necesidad en la que se necesite un control preciso de la temperatura.
- El software intuitivo admite dos modos de visualización de datos y una potente función de ampliación y panorámica de datos. Los datos pueden descargarse en formatos compatibles con hojas de cálculo para su análisis o imprimirse gráficamente.
- La duradera carcasa de policarbonato y los sensores de precisión y la electrónica están respaldados por una garantía de 2 años.
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Registrador de datos |
| Tipo de pantalla | Luces indicadoras de estado |
| Memoria de datos | 32000 lecturas |
| Calibración | Sin calibrar |
| Tipos de alarma | Alto/bajo, Seleccionable |
| Software Type | Configuración, monitorización en tiempo real, adquisición de datos, análisis de datos |
| Batería, tipo | Litio de 3,6 V, 1/2 AA |
| Duración de la batería | Típica de 1 año |
| Incluye | Software, pinza de montaje y parte exterior, cubierta protectora de plástico y batería. |
| Canales | 1 |
| Mostrar más |