Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro de termopar de refrigerador/congelador tamaño Jumbo con calibración Digi-Sense™ Traceable™ Workhorse
Código de producto. 11729719 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +1300°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11729719 De -50°C a +1300°C cada uno
1 options
Código de producto. 11729719 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9121045
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Medidor fácil de usar perfecto para el uso diario a un precio económico
  • Proporciona al usuario una pantalla fácil de leer en todo tipo de iluminación y una larga duración de batería (150 a 200 horas continuas), lo que lo convierte en una excelente opción como medidor básico.
  • El Desplazamiento ajustable permite al usuario ajustar el termómetro exactamente a una temperatura específica, a calibración interna o a un sensor en concreto para una mayor precisión.
  • Dispone de un botón HOLD, unidades F/C seleccionables y apagado automático.
  • Acepta todas las sondas de termopar de tipo K con miniconector.
  • Traceable™ los productos están calibrados según los estándares rastreables por NIST y listos para su uso al recibirlos.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de certificación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye certificación trazable a NIST.
  • Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración con la acreditación 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
  • La calibración rastreable por NIST también te ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento normativo para ISO los requisitos de la FDA, cGMP, VFC, CAP CLIA y la Comisión Conjunta.
  • Por favor, tenga en cuenta: El rango de temperatura de la sonda de acero inoxidable incluida va de -45 °C a 230 °C (-49 °F a 446 °F). El diámetro de la sonda es de 0,2 in. y 3 1/4 in. y la longitud del cable es de 30 in.
Especificaciones
Visualizar cotas 0,625 in
Tipo de sonda Tipo K
Resolución 0,1°; 1° por encima de 200° y por debajo -50°C
Tipo de producto Termopar
Descripción Termómetro de termopar con calibración Traceable™ Workhorse
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 2372 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +1300°C
Batería, tipo 9 V
Pantalla LCD de 3,75 dígitos