Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro de termopar de refrigerador/congelador resistente al agua con calibración Digi-Sense™ Traceable™
Código de producto. 11753559 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +1370 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11753559 De -200 °C a +1370 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11753559 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9121030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muy avanzado, pero fácil de usar
  • La sólida construcción de ABS hace que este medidor sea resistente a los golpes.
  • Entradas con junta para evitar la entrada de suciedad, polvo, humos y agua.
  • Perfecto para uso en entornos de laboratorio o de planta.
  • Un microprocesador actualiza la pantalla dos veces por segundo.
  • El medidor cuenta con función recuperación, mín./máx., retención, unidades seleccionables entre °F/ °C, temporizador de cuenta atrás y alarma alta/baja.
  • Acepta todas las sondas de termopar de tipo K con miniconector.
  • El botón de retroiluminación permite leer en áreas oscuras.
  • Los productos Traceable™ están calibrados de acuerdo con los estándares trazables por el NIST y listos para usar desde el momento de su recepción.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de investigación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye la certificación trazable por el NIST.
  • Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración acreditado por la 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
  • La calibración trazable al NIST también le ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA y los requisitos de la Comisión Conjunta (Joint Comission).
Especificaciones
Visualizar cotas 0,625 in
Tipo de sonda Tipo K
Resolución 0,1°; 1° por encima de 1369,9° y por debajo de -199,9°
Descripción Termómetro de termopar resistente al agua con calibración Traceable™
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2498 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +1370 °C
Batería, tipo 3 AAA
Pantalla LCD de 3,75 dígitos