Learn More
Cole-Parmer™ Reloj/temporizador de triple pantalla con calibración Digi-Sense™ Traceable™
Código de producto. 13555790 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
Hasta 99 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
13555790 Hasta 99 h 59 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 13555790 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9441110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo como reloj digital, temporizador o cronómetro
  • Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable al NIST.
  • El temporizador muestra la hora del día o el tiempo restante en cualquiera de los tres canales de temporizador.
  • Cada canal se puede utilizar de forma simultánea o independiente.
  • La memoria recupera el tiempo anterior establecido.
  • La pantalla permite una temporización de cuenta atrás y progresiva en diferentes canales con tiempos límite innagotable.
  • Los tonos de alarma son únicos para cada canal y tienen un volumen ajustable.
  • El parpadeo de la pantalla LCD indica la condición de alarma.
  • Los productos Traceable™ están calibrados de acuerdo con los estándares trazables a NIST y listos para usar en el momento de su recepción.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de investigación antes de que pueda llevar el nombre Traceable e incluye la certificación trazable por el NIST.
  • Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración con la acreditación 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que supone un ahorro en tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado.
  • La calibración trazable al NIST también le ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA y los requisitos de la Comisión Conjunta (Joint Comission).
Esto significa que un laboratorio de pruebas de calibración con acreditación 17025 ha confirmado que el producto cumple o supera todas las especificaciones establecidas, lo que le ahorra tiempo y dinero al no tener que calibrar por separado. La calibración trazable a NIST también le ayuda a cumplir con los estándares de calidad y el cumplimiento de las normativas ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA y los requisitos de la Comisión conjunta.
Especificaciones
Intervalo de tiempo Hasta 99 h 59 min, 59 s
Alarms Pitido continuo y alarma visual de 1 min
Exactitud ±0,001%
Resolución De 1 s
Pantalla LCD
Descripción Reloj/temporizador de triple pantalla con calibración Traceable™
N.º de canales 3
Anchura (métrico) 8,3 cm
Altura del visor (imperial) 0,95 cm (3/8 pulg)
Altura (métrico) 7,6 cm
Certificaciones/conformidad Trazable al NIST