Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro de refrigerador/congelador tamaño Jumbo con calibración con calibración Digi-Sense™ Traceable™
Código de producto. 11739609 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11739609 De -40 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11739609 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9446074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.55€
    74.66€ / paquete de 1
    Ahorro 14.89€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El Digi-Sense™ Traceable™ Termómetro Jumbo para refrigerador/congelador con calibración y alarma que proporciona una alerta cuando la temperatura sube por encima o baja por debajo de un punto establecido.
  • El producto viene calibrado de fábrica, la precisión se basa en el intervalo de calibración.
  • La sonda de frasco de vidrio está sellada y llena con una solución única de glicol no tóxico.
  • Incluye certificado de calibración trazable al NIST con datos, Velcro y bandas magnéticas y una pila alcalina AAA.
  • El termómetro está diseñado para controlar congeladores, baños de agua, bloques de calefacción, incubadoras, refrigeradores y otras aplicaciones de uso general.
  • La pantalla muestra simultáneamente las temperaturas máxima, mínima y actual de la sonda.
  • Los monitores mín./máx. controlan lecturas altas/bajas para cualquier período de tiempo.
  • La alarma es programable en 1° incrementos.
  • Los 10 pies. Microcable (3m) con sonda de estado sólido que permite cerrar puertas.
  • El modelo 94460-74 se suministra con una sonda de botella especial diseñada específicamente para aplicaciones de refrigerador/congelador.
  • La sonda de frasco de vidrio está sellada y rellena con una solución de glicol no tóxico patentada, que protege el sensor de los cambios rápidos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,1875 in
Diámetro de la sonda (métrico) 4.8 mm
Visualizar cotas 1,5 in
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 108 mm
Longitud de la sonda (imperial) 0,875 in
Longitud (métrico) 82.6 mm
Longitud de la sonda (métrico) 22.2 mm
Resolución 0,1 °
Tipo de producto Termómetro rastreable para refrigerador/congelador
Longitud (imperial) 3,25 in
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) -48 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 48 °F a + 122 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +50 °C
Batería, tipo AA
Pantalla Digital