Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro digital de uso general con calibración Traceable™ Digi-Sense™
Código de producto. 11800000 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11800000 De -50°C a +70°C cada uno
1 options
Código de producto. 11800000 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9446070
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Utilice el Digi-Sense™ Traceable™ Termómetro digital de uso general con calibración para monitorear temperaturas mínimas y máximas de un solo vistazo.
  • Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable a NIST incluida.
  • La Pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas mínimas, máximas y actuales.
  • Controle fácilmente la temperatura en líquidos, baños, aire/gases, incubadoras, refrigeradores o congeladores.
  • Mantenga un registro de las condiciones de temperatura durante la noche o durante cualquier período de tiempo.
  • Las temperaturas mínimas y máximas se almacenan hasta que se borra la memoria.
  • Los modelos cuentan con una pantalla triple que muestra simultáneamente las temperaturas actuales, mínimas y máximas.
  • Establezca alarmas altas y bajas en 1° incrementos; la alarma suena cuando la temperatura sube por encima o baja por debajo de los puntos establecidos, y continúa sonando incluso si la temperatura vuelve al rango sin alarma.
  • El termómetro lee la temperatura ambiente o la temperatura de la sonda.
  • La sonda está conectada a una sonda de 10 pies. (3 m) microcable que permite cerrar una puerta sobre él; tanto la sonda como el cable son sumergibles.
  • Medidor de montaje incluido Velcro tiras, ranuras para montaje en pared o utilice un soporte abatible sobre la encimera.
  • Incluye certificado de calibración trazable al NIST con datos, soporte de plástico, cinta adhesiva de doble cara y Velcro™ Para fijar el soporte a cualquier superficie, sonda(s) y dos pilas AA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST
Fondo (métrico) 19 mm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,1875 in
Visualizar cotas 0,75 in
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 108 mm
Longitud del cable (imperial) 10 ft.
Longitud (métrico) 22.2 mm
Longitud del cable (métrico) 3 m
Tipo de sonda Alambre
Resolución 1°
Tipo de producto Termómetro digital Traceable
Longitud (imperial) 0,875 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Batería, tipo AA
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Digital