Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de termopar Digi-Sense
Código de producto. 11730399 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longitud (métrico):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
Tipo:
Sonda de RTD
Sonda de termopar, unión a tierra.
Sonda de termopar, unión sin conexión a tierra.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Longitud (métrico) Tipo unitSize
11730399 6,35 mm 304,8 mm Sonda de termopar, unión a tierra. 1 PCS
11821375 3,68 mm 254 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
11785619 3,175 mm 254 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
11795579 1 mm 304,8 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
11785579 0,508 mm 304,8 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
11796169 3,68 mm 203,2 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
11734179 4,77 mm 38,1 mm Sonda de RTD cada uno
12601116 1,6 mm 600 mm Sonda de termopar, unión sin conexión a tierra. cada uno
11715589 1,6 mm 600 mm Sonda de termopar, unión a tierra. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11730399 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9360124
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas de uso general para una amplia variedad de aplicaciones y entornos.Las sondas de termopar desmontables Cole-Parmer™ Digi-Sense están diseñadas para usar con líquidos, gases y semisólidos.
  • Tiempo de repuesta: 2 segundos o más
  • Los mangos de ABS proporcionan un diseño ligero para facilitar su uso y garantizar su durabilidad
  • Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos
  • Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
Exactitud ±0,4/±3,6/2/±4 %
Descripción Sonda de penetración de altas prestaciones tipo K de 304,8 mm (12 pulgadas) de L y miniconector de 6,35 mm (0,250 pulgadas) de diámetro GRD
Temperatura (métrico) De -150 °C a +900 °C
Tipo Sonda de termopar, unión a tierra.
Material Acero inoxidable, mango de plástico ABS
Longitud (métrico) 304,8 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,35 mm