Learn More
Cole-Parmer™ Sonda de termopar de uso general con miniconector
Código de producto. 15800006 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
Termopar de tipo J
Termopar tipo T
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
15800006 Termopar de tipo J cada uno
11715228 Termopar tipo T cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15800006 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0851755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.31€
    74.17€ / paquete de 1
    Ahorro 6.14€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La sonda de termopar de uso general con miniconector está diseñada para usarse con líquidos, gases y semisólidos.
Diseñados para medir la temperatura en la superficie sin perforar el material. Las sondas Cole-Parmer™ para termómetros de termopar Oakton™ son ideales para controlar superficies planas como placas calientes, hornos o moldes.
  • Tiempo de respuesta: 1,7 segundos o más
  • Los mangos ABS proporcionan un diseño liviano para facilitar su uso y ofrecer durabilidad.
  • Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos.
  • Cada sonda viene con un código de colores. ANSI miniconectores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Garantía
6 meses
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) 0,15 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Líquidos, gases o superficies de objetos pequeños
Material Acero inoxidable, Plástico ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo J
Tipo de producto Sonda de termopar
Temperatura máx. (imperial) 1400 °F
Temperatura máxima 760 °C
Temperatura mín. (imperial) -310 °F
Temperatura mín. (métrico) -190 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 310 °F a + 1400 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -190 °C a +760 °C
Para utilizar con (equipo) Termómetro termopar