Learn More
Cole-Parmer™ Cable RTD Digi-Sense™
Código de producto. 11795019 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +204 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11795019 De -200 °C a +204 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11795019 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0854231
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Amplíe la distancia de medición de las sondas
  • El cable RTD de tres hilos presenta una excelente resistencia a la abrasión, los productos químicos y la humedad
  • Cada hilo de cobre chapado en plata está codificado por colores con etileno propileno fluorado (FEP)
  • Los tres hilos están retorcidos para aumentar la flexibilidad y minimizar el ruido electromagnético, y luego están cubiertos en FEP blanco
  • El aislamiento FEP proporciona resistencia a temperaturas de hasta 204 °C(400 °F) y resistencia química a disolventes, ácidos y aceites
  • Además, el aislamiento protege el cable del envejecimiento térmico y al mismo tiempo que mantiene su resistencia y flexibilidad
Especificaciones
Longitud (métrico) 30,48 m
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (imperial) 100 pies
Intervalo de temperatura (imperial) De -328 a +400 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +204 °C