Learn More
Cole-Parmer™ Sondas aislada con RTD Digi-Sense™
Código de producto. 11898611 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +204 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11898611 De -50 °C a +204 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11898611 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9383187
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para proporcionar la misma precisión y ventajas que un Sonda RTD en un diseño compacto y económico
  • El error máximo para el conjunto de la sonda es ±1,1 °C + 0,12 % de la lectura por debajo de 300 °F, ±0,35 % de la lectura por encima 300 °de F.
  • El coeficiente alfa de Cronbach es de 0,003850 ohmio/ohmio/ °C (DIN IEC 751).
  • La resistencia en el punto de fusión del hielo (0°C) es de 100 ohmios.
  • La constante de tiempo es el tiempo necesario para alcanzar el 63,2 % de la nueva lectura, para determinar cuánto tiempo se tardará en alcanzar el 99 % de la nueva lectura multiplique la constante de tiempo por cinco.
  • El intervalo de temperatura se aplica solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Las asas de ABS tienen un valor nominal de 104 °C.
  • Las asas de PVC tienen un valor nominal de 93 °C.
  • Las asas de acero inoxidable tienen un valor nominal de 232 °C.
  • Los miniconectores tienen un valor nominal de 200 °C.
Specifications
Longitud de la sonda (imperial) 10 pulg
Material Plástico ABS, Acero inoxidable recubierto de PFA (316)
Tipo de sonda RTD
Descripción Sonda aislada con RTD y revestimiento de PFA-CTD, 100 ohmios, 3 conectores de álabe ANSI, 25,4 cm (10 pulgadas) de largo, cable de bobina de 1,5 m (5 pies)
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 400 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +204 °C
Exactitud ±1,1 °C, ±0,12% de lectura