Descripción
- Utilice adaptadores o conectores para que las sondas RTD sean compatibles con todos nuestros termómetros RTD
- Utilice los cables de extensión para aplicaciones remotas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Cable de extensión RTD, 3conectores de macho a hembra, 25 Cable FEP de 3 metros |
| Longitud (métrico) | 7,6 m |
| Material | FEP |
| Longitud (imperial) | 25 pies |