Learn More
Cole-Parmer™ Cable de extensión RTD Digi-Sense™ con 3conectores de clavija
Código de producto. 11775719 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
10 pies
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
11775719 10 pies cada uno
1 options
Código de producto. 11775719 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0811792
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Idóneo para aplicaciones RTD
  • Utilice adaptadores o conectores para que las sondas RTD sean compatibles con todos nuestros termómetros RTD
  • Utilice los cables de extensión para aplicaciones remotas
Especificaciones
Incluye Cable de extensión RTD, 3conectores de macho a hembra, 10 Cable FEP de 3 metros
Longitud (métrico) 3,05 m
Material FEP
Longitud (imperial) 10 pies