Learn More
Digi-Sense™ Tacómetro precalibrado
Código de producto. 15850036
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
0,5 a 99 999 rpm, según el modo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
15850036 0,5 a 99 999 rpm, según el modo cada uno
1 options
Código de producto. 15850036 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025026
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Asegúrese de que su equipo se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento, eliminando así las costosas reparaciones
  • Medidas fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • El diseño basado en microprocesador proporciona una precisión de ± 0,05 %
  • Configuraciones de contacto o fotografía seleccionables por el usuario para una amplia gama de aplicaciones
  • Visualice fácilmente el valor máximo, mínimo y más reciente para obtener una interpretación rápida de los resultados
  • Almacena hasta veinte mediciones medias recientes para mayor flexibilidad
  • Mida desde una distancia de hasta 50 cm en el modo de fototacómetro, garantizando la seguridad del operador
  • La gran pantalla retroiluminada fácil de leer es perfecta para entornos con poca iluminación
  • La carcasa de plástico ABS ligera y duradera es ideal para entornos industriales
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Tacómetro de contacto/foto
Exactitud ±0,05 % +1 dígito
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3,7 cm
Incluye Convertidor de contacto, rueda de velocidad de superficie, adaptador de contacto de rpm, cono de caucho macho grande de rpm, cono de caucho macho pequeño de rpm, cono de caucho hembra de rpm, cinta reflectante (23-5/8 in, 60 cm), cuatro tornillos de fijación, maletín de transporte, cuatro pilas AA, y calibración trazable a NIST.
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (imperial) 2,875 in
Anchura (métrico) 7,4 cm
Tipo de pantalla LCD retroiluminada de 5 dígitos
temp 0,5 a 99 999 rpm, según el modo
Resolución 0,1; 1 rpm, dependiendo del intervalo
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento predictivo y preventivo