Learn More
Digi-Sense™ Termohigrómetro profesional precalibrado
Descripción
Includes
Maletín de transporte rígido, una pila de 9 V e informe de calibración trazable del NIST con datos suministrados por InnoCal.
- Mediciones fiables garantizadas
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- Su diseño de alta resistencia lo protege contra golpes y sacudidas.
- ±2 % de precisión básica de HR
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro |
| Intervalo de humedad | Del 0 al 100 % |
| Resolución | 0,001 |
| Exactitud | ±2 % de HR, del 40 % al 60 % de HR; ±3 % de HR, del 20 % al 40 % de HR y del 60 % al 80 % de HR; ±4 % de HR, del 0 % al 20 % de HR y del 80 % al 100 % de HR |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -30 °C a +100 °C |
| Exactitud de temperatura | ±1,8 °F; ±2,7 °F por encima de 140 °F° y por debajo °de -4 F (±1,0 °C; ±1 |
| Tipos de alarma | Ninguno |
| Tipo de pantalla | LCD (retroiluminación) |
| Memoria | Ninguno |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -22° a +212 °F |
| Mostrar más |