Learn More
Digi-Sense™ Termómetros de infrarrojos profesionales precalibrados
Código de producto. 15830026
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +1650 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 3002 °F)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) unitSize
15830026 De -50 °C a +1650 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 3002 °F) cada uno
1 options
Código de producto. 15830026 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sonda flexible de tipo K, cable USB, software, trípode, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Los termómetros de infrarrojos profesionales precalibrados Digi-Sense™ localizan de forma segura y sencilla los puntos calientes y fríos, lo que evita problemas y ahorra costes
  • Mediciones fiables
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • El ratio de la profundidad de campo (PDC) se ocupa de las mediciones de larga distancia
  • Entrada externa de tipo K para tomar mediciones con contacto
  • Haz de apuntado láser doble para localizar las áreas objetivo
  • Cubierta protectora de lente con cierre magnético
  • El asa en forma de pistola es cómoda y fácil de usar
  • Mide la temperatura de las superficies de forma rápida y precisa
  • Interfaz USB para facilitar la transmisión de datos
Garantía
2 años
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperatura en superficies sin contacto
Altura (imperial) 7,5 in
Altura (métrico) 18,9 cm
Incluye Sonda flexible de tipo K, cable USB, software, trípode, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Longitud (métrico) 35.56 cm
Material Plástico
Resolución 0,1° 1° por encima de 1000°
Anchura (imperial) 2,25 in
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Almacenamiento de datos Adquisición de datos
Temperatura máx. (imperial) 3000 °F
Temperatura máxima 1650 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 3002 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +1650 °C
Calibrated Trazable al NIST
Para utilizar con (equipo) Sondas de termopar de tipo K con miniconector
Batería, tipo 9V
Exactitud ±5,4 °F desde -58° hasta 68 °F; ±1.0% de lectura ±1,8 °F desde 68° hasta 752 °F; ±1,5% de lectura ±3,6 °F desde 752° hasta 1472 °F; ±2,5% de lectura de 1472° hasta 3002 °F (±3,0 °C desde -50° hasta 20 °C; ±1.0% de lectura ±1,0 °C desde 20° hasta 400 °C; ±1,5% de lectura ±2,0 °C desde 400° hasta 800 °C; ±2,5% de lectura de 800° hasta 1650 °C)
Pantalla LCD retroiluminada
Anchura (métrico) 5,7 cm
Báscula Relación distancia-tamaño del objetivo 30:1