Learn More
Digi-Sense™ Termoanemómetro de paletas profesional CFM/CMM precalibrado
Código de producto. 15870026
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 5900 pies/min)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
15870026 De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 5900 pies/min) cada uno
1 options
Código de producto. 15870026 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sensor de sonda de paletas con cable de 1,2 m (3,9 pies), maletín de transporte rígido, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Ahorra tiempo almacenando en la memoria los 16 tamaños área de ventilación más utilizados (ocho CFM y ocho CMM)
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado según estándares trazables al NIST por InnoCal
  • Las unidades de medida seleccionadas por el usuario (pies/min, m/s, mph, km/h, nudos, CFM y CMM) eliminan la necesidad de conversión
  • Mide las velocidades del aire hasta 30 m/s para cubrir una amplia gama de aplicaciones
  • Mide el flujo de aire hasta 999,900 CFM (999,900 CMM)
  • Gran pantalla LCD de 4 dígitos con función dual y capacidad de retroiluminación para una fácil lectura
  • El apagado automático alarga la vida de la batería
  • Se coge cómodamente con la mano
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo Termoanemómetro de paletas
Exactitud ±(3 % + 0,2 m/s o 40 pies/min)
Caudal de aire De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 5900 pies/min)
Material del envase Plástico
Tipo de gas Aire
Color Azul, gris
Descripción Termoanemómetro de paletas CFM/CMM profesional con calibración trazable al NIST
Para utilizar con (aplicación) HVAC o entornos al aire libre
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,1 cm
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20,3 cm
Detalles de la fuente de alimentación Una batería de 9 V
Anchura (métrico) 7,6 cm
máx. (imperial) 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Anchura (imperial) 3 in