Learn More
Digi-Sense™ Medidor de flujo y presión precalibrada
Código de producto. 15850026
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD retroiluminada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
15850026 LCD retroiluminada cada uno
1 options
Código de producto. 15850026 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    430.97€ / paquete de 1
    Ahorro 24.03€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Includes
tubo de Pitot, dos mangueras de goma para usar con tubo de Pitot, USB cable, CD de software, estuche de transporte de plástico ABS, una batería de 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal .
Determine fácilmente el rendimiento de sus sistemas de calefacción y refrigeración.
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • Gran pantalla LCD retroiluminada multilínea
  • Guarde y recupere 99 lecturas de muestras por parámetro.
  • El reloj en Máx./Mín./Media p
Garantía
2 años
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) HVAC
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Incluye tubo piloto, dos mangueras de goma para usarlas con el tubo piloto, cable USB, CD de software, maletín de transporte de plástico ABS, una batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Longitud (imperial) 8 in
Longitud (métrico) 20 cm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 32 a 122°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tamaño del conector (imperial) Manguera dentada de 0,64 cm (0,25 pulg)
Tamaño del conector (métrico) Manguera dentada de 6,4 mm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,5 cm
Exactitud ±0,3 % de la escala completa
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Intervalo de presión De 0 a 0,7252 psi
Tipo de producto Manómetro digital