Learn More
Digi-Sense™ Medidor de humedad de bolsillo precalibrado
Código de producto. 15840046
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de la unidad
15840046 cada uno
1 options
Código de producto. 15840046 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025035
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Includes
Cuatro pilas LR44 e informe de calibración trazable a NIST con datos suministrados por InnoCal.
Medidor de bolsillo resistente con funcionamiento con una sola mano
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • Mida el nivel de humedad en madera y materiales endurecidos.
  • Indicación de pilas gastadas
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Medidor de humedad
Exactitud Madera: ± 2 %; material: ± 0,2 %; temperatura: ± 1,8 °F (1 °C)
Altura (métrico) 2 cm
Incluye Cuatro pilas LR44 e informe de calibración trazable a NIST con datos suministrados por InnoCal.
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (métrico) 4 cm