Learn More
Digi-Sense™ Termómetros infrarrojos precalibrados
Descripción
Includes
Una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
- Mediciones fiables
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- El asa en forma de pistola es cómoda y fácil de usar
- Mide la temperatura de las superficies de forma rápida y precisa
- Bloqueo de disparo para e
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Poder de emisión | Ajustables |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en superficies sin contacto |
| Incluye | Una batería 9 V y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. |
| Longitud (métrico) | 22.86 cm |
| Material | Plástico |
| Tiempo de medición | < 300 milisegundos |
| Resolución | 0,1° 1° por encima de 1000° |
| Tipo de producto | Termómetro de infrarrojos |
| Temperatura máx. (imperial) | 1472 °F |
| Temperatura máxima | 800 °C |
| Mostrar más |