Learn More
Digi-Sense™ Anemómetro USB de paletas precalibrado para registro de datos
Código de producto. 15830036
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 3837 pies/min)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
15830036 De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 3837 pies/min) cada uno
1 options
Código de producto. 15830036 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025022
Includes
Software de análisis de datos en CD, una batería reemplazable de 3,6 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.
Diseño versátil portátil o de montaje para un muestreo rápido de la velocidad del aire o monitorización a largo plazo
  • Mediciones fiables garantizadas
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • Las unidades de medida seleccionables por el usuario eliminan la necesidad de conversiones
  • Mide las velocidades del aire hasta 20,0 m/s para cubrir una amplia gama de aplicaciones
  • Analiza y realiza gráficos con los datos registrados usando el software incluido
  • Niveles de alarma altos y bajos definidos por el usuario con indicación LED visual para llamar la atención sobre posibles problemas
  • El soporte de montaje roscado y articulado ofrece una colocación flexible para adaptarse a la aplicación
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo Anemómetro de paletas con registro de datos
Exactitud ±(3 % + 0,2 m/s o 40 pies/min)
Caudal de aire De 0,4 a 30 m/s (de 80 a 3837 pies/min)
Material del envase Plástico
Tipo de gas Aire
Color Azul
Conexiones USB
Descripción Anemómetro de paletas con registro de datos NIST Calibración trazable
Para utilizar con (aplicación) HVAC
Altura (imperial) 1,125 in
Altura (métrico) 2,9 cm
Longitud (imperial) 5,75 in
Longitud (métrico) 14,6 cm
Detalles de la fuente de alimentación Una batería de litio de 3,6 V.
Anchura (métrico) 3,5 cm
máx. (imperial) 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Anchura (imperial) 1,375 in