Learn More
Digi-Sense™ Multímetro digital 3 en 1 precalibrado
Código de producto. 15870046
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CAT III 600 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad unitSize
15870046 CAT III 600 V cada uno
1 options
Código de producto. 15870046 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025052
Includes
Cables de prueba, dos pilas AAA y un informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal .
El multímetro digital 3 en 1 Digi-Sense™ calcula las principales mediciones eléctricas
  • Mediciones fiables
  • Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
  • Puede llevarse a cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones
  • Trabaje fácilmente en espacios oscuros con la linterna incorporada
  • Intervalo automático para una medición rápida
  • Cables de prueba conectados permanentemente para que no se pierdan
  • Diseñado para protegerle con clasificación de seguridad CAT IV-600 V y CAT III-1000 V
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos
Longitud (imperial) 3,25 in
Longitud (métrico) 10,4 cm
Tensión 2/600 V
Exactitud Voltios de CC: ±1,2 %; corriente de CC: ±2,0 %; voltios de CA: ±2,3 %; corriente de CA: ±2,5 %; resistividad: ±10,0%
Amperaje De 0,0002 a 0,2 A (CA/CC)
Certificaciones/conformidad CAT III 600 V
Color Azul/gris
Requisitos eléctricos Pilas AAA
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento de edificios y servicios de instalaciones.
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 3,3 cm
Incluye Cables de prueba, dos pilas AAA y informe de calibración trazable NIST con datos suministrados por InnoCal
N.° por paquete 1 unidad
Anchura (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 5,5 cm