Learn More
Digi-Sense™ Medidores con abrazaderas de CA/CC precalibrados de 1000 A Digi-Sense
Código de producto. 15830056
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
CA/CC
Solo CA
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15830056 CA/CC cada uno
15820056 Solo CA cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15830056 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025058
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Includes
Batería
Visualice las variaciones de potencia al instante en el gráfico de barras analógico
  • Mediciones fiables garantizadas. Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
  • Los caracteres de gran tamaño y la retroiluminación permiten leer la pantalla en todo tipo de condiciones
  • Seleccione fácilmente una función con un único interruptor giratorio
  • Mantenga o ''congele'' cómodamente una lectura para los momentos en que no pueda ver la pantalla
  • Tenga confianza: el mejor rango de medición se selecciona automáticamente
  • Manténgase seguro y evite daños con la protección contra sobrecargas
  • Obtenga una mayor durabilidad con una carcasa de doble moldeado resistente y un agarre ergonómico
  • Clasificación de seguridad CAT III-600 V
Garantía
2 años
Especificaciones
Longitud (imperial) 8,875 in
Longitud (métrico) 22,6 cm
Material Plástico
Tensión 750 V CA, 800 V CC
Amperaje 60, 600 y 1000 A (CA/CC) con Trms
Certificaciones/conformidad CAT II 2000 V, grado de contaminación 2, CAT III 600 V
Pantalla LCD que cuenta hasta 6000, con retroiluminación y gráfico de barras analógico
Requisitos eléctricos CA/CC
Para utilizar con (aplicación) Mida la calidad de la energía que fluye a su equipo y descubra rápidamente los problemas eléctricos ocultos.
Altura (imperial) 1,6875 in
Altura (métrico) 4,3 cm
Incluye Cables de prueba, una batería de 9 V, sonda de temperatura, maletín de transporte e informe de calibración trazable NIST suministrado por InnoCal.
Modos de funcionamiento Mida la corriente de CA/CC a 1000 A con Trms, la tensión de CA/CC a 800 V con Trms, la resistencia, la capacitancia, la frecuencia, el ciclo de trabajo, la prueba de diodos y la comprobación de continuidad sonora.
Detalles de la fuente de alimentación Una batería de 9 V (incluida)
Intervalo de temperatura (métrico) -10 °C a +50 °C
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 3,1875 in
Anchura (métrico) 8 cm
Tipo de producto Medidor con abrazaderas
Frecuencia De 0 a 10 MHz