Learn More
Cole-Parmer™ Termómetro digital de bolsillo con forma de bolígrafo Digi-Sense™
Código de producto. 11775499 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11775499 De -50 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11775499 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9000102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede llevar este termómetro allá donde vaya
  • La sonda penetrante de acero inoxidable aguanta años de uso.
  • La robusta carcasa de plástico ABS mantiene la pantalla segura.
  • El termómetro tiene escalas conmutables de °F/°C y una que se actualiza cada pantalla.
  • Pulsar el botón HOLD para congelar las lecturas.
  • Utilizar el botón ON/OF para conservar la duración de la batería.
  • Incluye batería y cubierta de vástago.
Especificaciones
Longitud (métrico) 3,6 mm
Longitud de la sonda (métrico) 3,6 mm
Material ABS, Acero inoxidable
Resolución De 0,1°a 1° por encima de 199,9° y por debajo de 1°
Descripción Termómetro digital de bolsillo con forma de bolígrafo
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Batería, tipo 1,5 V
Exactitud ±1,5 °C