Learn More
Digi-Sense™ Minicontador de partículas con conectividad Bluetooth™
Product Code. 16639882 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD TFT en color
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo de pantalla Unit Size
16639882 LCD TFT en color cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16639882 Supplier Digi-Sense™ Supplier No. 2025065
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Visualiza, almacena y comparte datos en tiempo real en un smartphone
  • Almacenamiento de datos ilimitado basado en la capacidad del dispositivo inteligente
  • Controla las partículas, la temperatura del aire y la humedad relativa.
  • Visualice las medidas con claridad en la pantalla LCD TFT de 2 pulg a color.
  • El soporte inclinable ofrece una visualización sencilla sin manos
Specifications
Tipo de producto Minicontador de partículas
Tipo de pantalla LCD TFT en color
Exactitud Exactitud de temperatura: ±2 °F/1 °C, exactitud de humedad: ±3,5 % HR de 20 a 80 % HR; ±5 % HR restante
Visualizar cotas 2 in
Desechables Un solo uso
Rango de humedad De 0 a 100 HR
Material Plástico ABS
Resolución Resolución de humedad relativa (%): 0,1; resolución de temperatura (°C): 0,1 °
Altura (imperial) 7,25 in
Altura (métrico) 18,5 cm
Longitud (métrico) 20,32 cm
Anchura (imperial) 2,125 in
Anchura (métrico) 5,5 cm
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,45 kg
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 9 V
Certificaciones/conformidad NIST
Para utilizar con (aplicación) Recuento de partículas
Incluye Soporte de apoyo, tapa protectora y una batería de 9 V