Learn More
Digi-Sense™ Multímetro digital industrial de alta resistencia con conectividad Bluetooth™
Código de producto. 16679952 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
5,7 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16679952 5,7 cm cada uno
1 options
Código de producto. 16679952 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    197.71€ / paquete de 1
    Ahorro 47.29€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Vea, almacene y comparta datos en tiempo real desde una distancia segura en un smartphone
  • Almacenamiento de datos ilimitado basado en la capacidad del dispositivo inteligente
  • Mediciones fiables.
  • Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • La resistente carcasa de doble moldeado proporciona una mayor durabilidad
  • La pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño y que cuenta hasta 4000 permite la visualización en condiciones de poca luz
  • El soporte inclinable ofrece una visualización sencilla sin manos
  • Resistente al agua IP67
  • Clasificación de seguridad CAT IV-600 V y CAT III-1000 V
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro
Para utilizar con (equipo) Equipos eléctricos
Longitud (métrico) 5,7 cm
Material ABS
Exactitud Tipo de tensión de CC: ±1,0 % rdg 8 dígitos, precisión de corriente de CC: ±1,0 % rdg 3 dígitos, precisión de tensión de CA: ±1,5 % rdg 10 dígitos, precisión de corriente de CA: ±3,0 % rdg 5 dígitos, precisión de capacitancia: ±3,0 % rdg ±5 dígitos, precisión de frecuencia: ±1,5 % ±5 dígitos, precisión de resistividad: ±1,2 % rdg ±4 dígitos, precisión de temperatura: ±3,0% rdg ±5 °C
Batería, tipo 9 V
Certificaciones/conformidad NIST
Pantalla LCD retroiluminada
Para utilizar con (aplicación) Equipo eléctrico
Altura (imperial) 7 pulg
Altura (métrico) 18 cm
Incluye Cables de prueba, sonda de termopar tipo K con miniconector, maletín de transporte, batería de 9 V y calibración trazable NIST.
Modelo Multímetro digital industrial de alta resistencia
Tipo de sonda Tipo K
Resolución Varía en función del modo de medición
Intervalo de temperatura (imperial) -50 °F a +1382 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -45 °C a +750 °C
Peso (imperial) 12,1 oz
Peso (métrico) 342 g
Anchura (imperial) 3,25 in
Anchura (métrico) 8,2 cm