Learn More
Cole-Parmer™ Sondas de tipo K aisladas FEP Digi-Sense™ con unión recubierta de FEP
Código de producto. 11751349 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Aislamiento:
FEP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Aislamiento Tamaño de la unidad
11751349 FEP cada uno
1 options
Código de producto. 11751349 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0846682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    45.15€ / paquete de 1
    Ahorro 11.85€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Utilice estas sondas para aplicaciones que requieren una unión aislada. Las sondas de tipo K con aislamiento de FEP Cole-Parmer™ Digi-Sense™ con unión revestida de FEP son ideales para la inmersión a largo plazo en entorno semicáusticos.
Gracias a su flexibilidad y a su punta sellada, estas sondas se pueden utilizar en entornos difíciles, sumergir en líquido o utilizar para el uso general diario. El tipo “K” es el termopar de calibración más popular. Tiene la escala más amplia de temperatura de todas las calibraciones. Cada sonda viene con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-morado. Tiempo de repuesta: 2 segundos o más.
  • Fácil de limpiar para múltiples usos en diferentes aplicaciones
  • Fabricado con cable 24AWG para un tiempo de respuesta rápido además de la capacidad aplicada en lugares de difícil acceso
  • Sonda de cable con aislamiento de un solo cable con FEP sobre revestimiento de FEP
Especificaciones
Temperatura (métrico) De -150 °C a +204 °C
Aislamiento FEP