Descripción
- Constante de tiempo: 3 segundos o más.
- Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
- El coeficiente alfa de Cronbach es de 0,003850 ohmio/ohmio/ °C (DIN IEC 751).
- La resistencia en el punto de fusión del hielo (0°C) es de 100 ohmios.
- La constante de tiempo es el tiempo necesario para alcanzar el 63,2 % de la nueva lectura, para determinar cuánto tiempo se tardará en alcanzar el 99 % de la nueva lectura multiplique la constante de tiempo por cinco.
- El intervalo de temperatura se aplica solo para la punta de la sonda.
- El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
- Las asas de ABS tienen un valor nominal de 104 °C.
- Las asas de PVC tienen un valor nominal de 93 °C.
- Las asas de acero inoxidable tienen un valor nominal de 232 °C.
- Los miniconectores tienen un valor nominal de 200 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de sonda | RTD |
| Descripción | Sonda RTD de alta temperatura económica con conexión tres pines de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de diámetro y cable 50,8 cm (20 pulgadas) de largo 1M |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 1450 °F) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De – 5,5 °C a + 80 °C (– 200 °F a + 787 °F) |
| Exactitud | ±2 °C o ±0,5% de la lectura por encima de 1200 °F (649 °C); ±1,1 °C o ±0,2 % de lectura por debajo de 1200 °F (649 °C) |