Learn More
Cole-Parmer™ Temporizador/reloj digital Jumbo-Digit de 2 canales y doble pantalla Digi-Sense™
Código de producto. 15385967 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
Hasta 24 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
15385967 Hasta 24 h cada uno
1 options
Código de producto. 15385967 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 9444010
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelo como reloj digital, temporizador o cronómetro
  • El reloj/temporizador digital Jumbo cuenta con una pantalla LCD doble que se inclina para facilitar la visualización.
  • Se pueden utilizar y mostrar dos canales simultáneamente.
  • Utilice ambos canales para la cuenta atrás o utilice un canal para la cuenta progresiva y otro para la cuenta atrás.
  • El reloj incorporado muestra la hora del día en formatos de hora de 12 o 24.
  • El temporizador recupera la hora establecida anteriormente.
  • Una alarma de 70 dB suena al final de la cuenta atrás; se apaga con solo tocar un botón.
  • El temporizador muestra el tiempo transcurrido desde el final de una cuenta atrás.
  • Coloque el temporizador en la mesa o móntelo en la pared con el soporte o los tornillos de doble cara (ambos incluidos).
  • Incluye soporte de montaje en pared y una pila AAA.
Especificaciones
Intervalo de tiempo Hasta 24 h
Alarms 1 min. Pitido continuo
Exactitud ±0,01 %
Resolución De 1 s
Pantalla LCD
Descripción Temporizador/reloj digital Jumbo Digit de 2 canales y doble pantalla
N.º de canales 2
Anchura (métrico) 9,5 cm
Altura del visor (imperial) 1 in
Altura (métrico) 14 cm