Learn More
Digi-Sense™ Multímetro digital con cámara termográfica y conectividad Bluetooth™
Código de producto. 16649882 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
17,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
16649882 17,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 16649882 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025066
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Vea, almacene y comparta datos en tiempo real desde una distancia segura en un smartphone
  • Aproveche al máximo sus datos con nuestra aplicación móvil fácil de usar
  • Almacenamiento de datos ilimitado basado en la capacidad del dispositivo inteligente
  • Mediciones fiables ¡garantizadas! Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
  • La cámara termográfica integrada identifica rápidamente los puntos calientes
  • La resistente carcasa de doble moldeado proporciona una mayor durabilidad
  • Seleccione entre cuatro paletas de colores: hierro, arcoíris, gris o gris invertido
  • Vea las mediciones con claridad en la pantalla LCD TFT en color que cuenta hasta 6000
  • El soporte inclinable ofrece una visualización sencilla sin manos
  • Resistente al agua IP65
  • Clasificación de seguridad CAT IV-600 V y CAT III-1000 V
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital
Longitud (métrico) 17,5 cm
Material ABS
Exactitud Tipo de tensión de CC: ±0,9 % rdg ±5 dígitos, precisión de corriente de CC: ±0,9 % rdg ±5 dígitos, precisión de tensión de CA: ±0,8 % rdg ±5 dígitos, precisión de corriente de CA: ±1,2 % rdg ±5 dígitos, precisión de capacitancia: ±2,5 % rdg ±20 dígitos, precisión de frecuencia: ±0,9 % ±5 dígitos, precisión de resistividad: ±0,5 % rdg ±5 dígitos, precisión de temperatura: ±1,5 % rdg ±3 °C
Batería, tipo Ion-litio recargable
Certificaciones/conformidad NIST
Pantalla LCD TFT en color
Para utilizar con (aplicación) Equipo eléctrico
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,5 cm
Incluye Cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, maletín de transporte, adaptador/cargador de alimentación de CA, batería de ion-litio recargable y calibración trazable NIST.
Modelo Multímetro digital con termómetro de infrarrojos
Tipo de sonda Tipo K
Resolución Varía en función del modo de medición
Intervalo de temperatura (imperial) De −40 °F a +1800 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De−40 ° a +600 °C
Peso (imperial) 19 oz
Peso (métrico) 540 g
Anchura (imperial) 3 pulg
Anchura (métrico) 85 cm