Learn More
Traceable™ Termómetro RTD de monitoreo remoto con calibración
Código de producto. 15336880 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -99 °C a +199 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15336880 De -99 °C a +199 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15336880 Proveedor Traceable™ N.º de proveedor 8646006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.45€
    82.40€ / paquete de 1
    Ahorro 9.05€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
El cable ultradelgado de este termómetro RTD de monitoreo remoto le permite realizar mediciones dentro de equipos cerrados.
  • No afecta el sello de la —puerta, ideal para usar en aplicaciones de medición remota.
  • Para uso en aplicaciones de medición remota.
  • Estuche ABS resistente a químicos y de alto impacto.
  • Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
  • Traceable™ Número de modelo 4230.
  • Este medidor tiene un microcable de cinta de 10 pies que le permite colocar la sonda dentro de un área y cerrar la puerta sin afectar la sonda ni el sello de la puerta.
  • Monitoree con precisión la temperatura dentro de congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadoras, refrigeradores y otras áreas.
  • La respuesta rápida 100Ω La sonda RTD de platino se puede utilizar en líquidos, aire/gas o material congelado.
Traceable™ Productos
  • Traceable™ Los productos tienen un número individual Traceable™ Certificado proporcionado con cada unidad, que asegura la precisión de nuestro laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2017(1750.01) acreditado por A2LA.
  • Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través de NIST u otros institutos nacionales de medición (INM) reconocidos que sean signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM.
  • Cada producto pasa por un intenso proceso de verificación antes de poder llevar el nombre Traceable, lo que le ahorra tiempo y dinero al no tener que calibrarlo por separado.
Se garantiza que queda al menos un año de calibración en el certificado.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Para utilizar con (aplicación) Para uso en aplicaciones de medición remota
Longitud (métrico) 3 m
Modelo 4230DS
Tipo de sonda RTD
Tipo de producto Termómetros de RTD de monitorización remota calibrados Digi-Sense
Longitud (imperial) 10 ft.
Temperatura máx. (imperial) 390,2 °F
Temperatura máxima 199 °C
Temperatura mín. (imperial) -146,2 °F
Temperatura mín. (métrico) -99 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -146,2 °F a +390,2 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -99 °C a +199 °C
Calibrated Sí
Exactitud ±0,5% de la lectura 2 °C