Learn More
Digi-Sense™ Endoscopios Digi-Sense™
Código de producto. 15870036
Cambiar vista
Click to view available options
Almacenamiento de datos:
Memoria Flash de 8GB
No
Salida de vídeo:
Imágenes fijas y de vídeo para su reproducción
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Almacenamiento de datos Salida de vídeo Tamaño de la unidad
15870036 No No cada uno
15860036 Memoria Flash de 8GB Imágenes fijas y de vídeo para su reproducción cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15870036 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 2025028
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Sonda, espejo, gancho, imán, maletín de transporte, cable USB, cargador de 5 V de CC, cable de salida de vídeo, batería de litio de 3,7 V recargable
Los endoscopios Cole Parmer Digi-Sense disponen de una sonda flexible con punta de cámara. Perfectos para inspeccionar trabajos en conductos, ubicaciones de cableado, tuberías y vehículos
  • La sonda con punta de cámara facilita la visualización en áreas de difícil acceso
  • El monitor LCD brillante permite la visualización instantánea del área que debe inspeccionarse.
  • La luz LED ajustable de la punta de cámara proporciona la luz necesaria en áreas con poca iluminación o se ajusta con una intensidad menor al visualizar objetos reflectantes para evitar un deslumbramiento.
Compliance
CE; IP67
Garantía
2 año
Especificaciones
Pantalla Monitor LCD a color
Batería, tipo Batería de litio integrada
Certificaciones/conformidad CE; IP67
Almacenamiento de datos No
Clasificación IP IP67
Idiomas Inglés, alemán, German
Fuente de luz 4 luces LED ajustables
Fuente de alimentación Batería; carga USB
Tamaño de pantalla 3,0in
Salida de vídeo No
Resistentes al agua Sí