Learn More
Digi-Sense™ Medidor con abrazaderas de CA/CC con conectividad Bluetooth™
Tienda Cole-Parmer ProductosDescription
- Almacenamiento de datos ilimitado basado en la capacidad del dispositivo inteligente
- Mediciones fiables.
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- La resistente carcasa de doble moldeado proporciona una mayor durabilidad
- La protección electrónica contra sobrecargas evita daños
- La pantalla LCD retroiluminada de gran tamaño permite la visualización en condiciones de poca luz
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Multímetro digital |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos eléctricos |
| Longitud (métrico) | 4,9 cm |
| Material | ABS |
| Exactitud | Tipo de tensión de CC: ±1,0 % rdg 3 dígitos, precisión de corriente de CC: ±2,5 % rdg ±8 dígitos, precisión de tensión de CA: ±1,2% rdg 5 dígitos, precisión de corriente de CA: ±2,5 % rdg ±8 dígitos, precisión de capacitancia: ±3,0 % rdg ±5 dígitos, precisión de frecuencia: ±1,0 % ±5 dígitos, precisión de temperatura: ±3,0 % rdg ±5 °C |
| Batería, tipo | 9 V |
| Certificaciones/conformidad | NIST |
| Pantalla | LCD retroiluminada |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo eléctrico |
| Altura (imperial) | 9 pulg |
| Show More |