Learn More
Cole-Parmer™ Kit de calentamiento Digi-Mantle serie SHM-250
Código de producto. 13427629
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
500 ml
De 100 a 250 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13427629 500 ml cada uno
11778342 De 100 a 250 mL 1 PCS
11854381 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13427629 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3620419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00€
    3855.97€ / paquete de 1
    Ahorro 829.03€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Este kit de calentamiento Digi-Mantle serie SHM-250 incluye un controlador de manto calefactor y un cartucho calefactor intercambiable.
  • Consiga una temperatura uniforme de hasta 450 C °en todo el matraz de fondo redondo.
  • Velocidades de agitación de 100 a 2000 rpm con excelente estabilidad.
  • La carcasa ventilada mantiene el cartucho calefactor frío al tacto.
  • El diseño modular permite utilizar cartuchos de calefacción de diferentes tamaños en el mismo controlador Digi-Mantle.
  • Controle la temperatura y la velocidad de agitación de forma independiente en el controlador digital Digi-Mantle.
  • El panel de control cuenta con luces indicadoras de encendido, calentador y agitador.
  • El calentador controlado por microprocesador muestra la configuración de calor como un porcentaje de la potencia total.
  • Vea la temperatura real (hasta 220 C) °del contenido del matraz en una pantalla LCD de 3 dígitos utilizando la sonda de temperatura incluida.
  • Cada kit de calentamiento Digi-Mantle incluye un controlador y un cartucho de calentamiento que admite matraces de fondo redondo de 100 a 250 ml, 500 ml o 1000 ml.
  • Gracias a su diseño modular, se puede utilizar un cartucho de calentamiento de diferente tamaño con el mismo controlador, ahorrándole dinero.
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16,9 onzas)
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con Matraces de fondo redondo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 300 x 650 mm
Altura (imperial) 25,6 in
Altura (métrico) 650 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Tensión 230 V
Material Aluminio recubierto de polvo
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Peso con embalaje (métrico) 3,1kg
Peso con embalaje (imperial) 6.8 lb.
Anchura (imperial) 11,8 in
Anchura (métrico) 300 mm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) 450 °C
Capacidad (imperial) 16,9 oz
máx. (imperial) 842 °F