Learn More
BOLA Recipientes de digestión
Código de producto. 10431492
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10431492 20 mL cada uno
10155061 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431492 Proveedor BOLA N.º de proveedor A24006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.55€
    439.60€ / paquete de 1
    Ahorro 54.95€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Recipiente básico dimensionalmente estable y tapa roscada de TFM , superficie homogénea y no porosa
  • BOLA PTFE prensado isostáticamente, con superficie interior lisa
  • 1 pieza de membranas de sellado y ruptura ya montadas, 10 juegos de membranas de repuesto incluidos en la entrega
  • Para muestras de hasta un máximo de 0,5 g
  • Capacidad 20 mL y 100 mL
  • Dimensiones internas Altura 22 x 60 mm, 50 OD y 35 x 110 mm, 70 OD de tapa 60 mm y 95 mm respectivamente
  • Presión máxima bar 20 y 15
  • Temperatura máxima 150 °C y 140 °C
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de digestión
Capacidad (métrico) 20 mL
Altura (métrico) 60 mm
Presión 20 barras
Temperatura máxima (métrico) 150 °C
Anchura (métrico) 22 mm