Learn More
Digest-All 3 (Pepsina)
Código de producto. 15988972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15988972 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15988972 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor 003009
 Artículo restringido
En stock
This product may be used to digest formalin-fixed, paraffin-embedded tissues (see Digest-All Kit above), and will improve the signal of certain antigens.
This product may be used to digest formalin-fixed, paraffin-embedded tissues (see Digest-All Kit above), and will improve the signal of certain antigens. It contains 50 mL of ready-to-use Pepsin. Digest-All™ 3 is stable for 12 months.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store in refrigerator (2–8°C).
Shelf life: 18 months from date of manufacture
Tipo Antigen Retrieval Reagent
Línea de productos Digest-All
Cantidad 50 mL
Tipo de reactivo Antigen Retrieval Reagent
Condiciones de envío Wet Ice
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.