Learn More
Digeranyl bisphosphonate, MedChemExpress
Descripción
Digeranyl bisphosphonate (DGBP) is a potent geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) synthase inhibitor, which inhibits geranylgeranylation of Rac1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digeranyl bisphosphonate |
| CAS | 878143-03-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H34Na4O6P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | DGBP |
| Información de solubilidad | H2O : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC(P(O[Na])(O[Na])=O)(P(O[Na])(O[Na])=O)C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C |
| Peso molecular (g/mol) | 536.4 |
| Mostrar más |