Learn More
Ácido digalacturónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Digalacturonic Acid |
| CAS | 5894-59-7 |
| Fórmula molecular | C12H18O13 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | D-4-O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-galacturonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O13/c13-1-2(14)7(9(18)19)25-12(5(1)17)24-6-3(15)4(16)11(22)23-8(6)10(20)21/h1-8,11-17,22H,(H,18,19)(H,20,21)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7-,8-,11?,12-/m0/s1 |
| SMILES | OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxi-4,5,6-trihidroxioxan-3-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 370.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.0747 |