Learn More
Disulfuro de difuroilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Difuroyl Disulfide |
| CAS | 51278-29-6 |
| Fórmula molecular | C10 H6 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Furan-2-carboxylic Dithioperoxyanhydride, Bis(2-furanylcarbonyl) Disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6O4S2/c11-9(7-3-1-5-13-7)15-16-10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H |
| SMILES | O=C(SSC(=O)c1occc1)c2occc2 |
| Nombre IUPAC | S-(furan-2-carbonilsulfanil) furan-2-carbotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 254.282 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.971 |