Learn More
Difurfurisulfuro, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752291 5 g Frasco de vidrio 5 g
11916171 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752291 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265080050
 Artículo restringido
En stock
CAS 13678-67-6
Fórmula molecular C10H10SO2
Peso molecular (g/mol) 194.25
Clave InChI UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo difurfuryl sulfide, furfuryl sulfide, difurfurylsulfide, 2-furfuryl monosulfide, furan, 2,2'-thiobis methylene bis, bis 2-furfuryl sulfide, unii-x6o686cpco, bis furan-2-ylmethyl sulfane, bis-furfuryl sulfide, 2-difurfuryl sulfide
PubChem CID 61659
Nombre IUPAC 2-(furan-2-ilmetilsulfanilmetil)furano
SMILES C1=COC(=C1)CSCC2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difurfurylsulfide
Punto de fusión 30.0°C to 32.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 135.0°C to 143.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5540 to 1.5560
Cantidad 5 g
Beilstein 17,III,355
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido o líquido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación